Läs mer
2,6-Diamino-4-(benzyloxi)pyrimidin, TRC
Produktkod. 30365578
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30365578 1 g
1 options
Produktkod. 30365578 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4161601G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Diamino-4-(benzyloxy)pyrimidine
CAS 100061-59-4
Molekylformel C11 H12 N4 O
Kvantitet 1 g
Synonym 6-(Phenylmethoxy)-2,4-pyrimidinediamine, 2,4-Diamino-6-(benzyloxy)-pyrimidine, NU 6038
InChI formel InChI=1S/C11H12N4O/c12-9-6-10(15-11(13)14-9)16-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-6H,7H2,(H4,12,13,14,15)
LEDER Nc1cc(OCc2ccccc2)nc(N)n1
IUPAC-namn 6-fenylmetoxypyrimidin-2,4-diamin
Molekylvikt (g/mol) 216.24
Formel vikt 216.1011