Läs mer
2,6-Diamino-4-(piperidin-1-yl)pyrimidine 1-oxide, 95%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,6-Diamino-4-(piperidin-1-yl)pyrimidine 1-oxide |
| CAS | 38304-91-5 |
| Molekylformel | C9H15N5O |
| MDL-nummer | MFCD00063409 |
| Kvantitet | 500 g |
| LEDER | NC1=NC(N2CCCCC2)=CC(N)=[N+]1[O-] |
| Molekylvikt (g/mol) | 209.25 |
| Procent renhet | 95% |