missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2,6-Diamino-5-ethyl-5-phenyl-4(5H)-Pyrimidinone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (5RS)-5-ethyl-2,6-diimino-5-phenyltetrahydropyrimidin-4(1H)-one |
| CAS | 69125-70-8 |
| Molekylformel | C12 H14 N4 O |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 4(5H)-Pyrimidinone, 2,6-diamino-5-ethyl-5-phenyl-, 2,6-Diamino-5-ethyl-5-phenyl-4(5H)-pyrimidinone, 2,6-Diamino-5-ethyl-5-phenyl-4,5-dihydropyrimidin-4-one, 2,6-Diamino-5-ethyl-5-phenylpyrimidin-4-one, (5RS)-5-Ethyl-2,6-diimino-5-phenyltetrahydropyrimidin-4(1H)-one, Phenobarbital Imp. A (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14N4O/c1-2-12(8-6-4-3-5-7-8)9(13)15-11(14)16-10(12)17/h3-7H,2H2,1H3,(H4,13,14,15,16,17) |
| LEDER | CCC1(C(=N)NC(=N)NC1=O)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 5-ethyl-2,6-diimino-5-phenyl-1,3-diazinan-4-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 230.27 |
| Formel vikt | 230.1168 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?