Läs mer
2,6-diaminopimelinsyra, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11450507
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11450507 1 g -
11460507 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11450507 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22391.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
CAS: 583-93-7 | C7H14N2O4 | 190.199 g/mol
2,6-Diaminopimelinsyra används som en beståndsdel i proteoglykaner. Det används som en komponent i bakteriell cellvägg.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
2,6-Diaminopimelinsyra används som en beståndsdel i proteoglykaner. Det används som en komponent i bakteriell cellvägg.
Löslighet Lösligt i vatten, utspädda syror
och alkali.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 583-93-7
Molekylformel C7H14N2O4
Molekylvikt (g/mol) 190.199
MDL-nummer MFCD00002637
InChI-nyckel GMKMEZVLHJARHF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-diaminopimelic acid, heptanedioic acid, 2,6-diamino, diaminopimelic acid, dl-2,6-diaminoheptanedioic acid, m-dap, dl-alpha,epsilon-diaminopimelic acid, 1,5-diaminoheptanedioic acid, ll-diaminopimelate, d,l-diaminopimelate, ll-a2pm
PubChem CID 865
ChEBI CHEBI:23673
IUPAC-namn 2,6-diaminoheptandisyra
LEDER C(CC(C(=O)O)N)CC(C(=O)O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 6-Diaminopimelic acid
Smältpunkt >300°C
Analysprocentintervall 0.98
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Soluble in water,diluted acids and alkali.
Formel vikt 190.2
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.