Läs mer
2,6-Diaminopimelic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,6-Diaminopimelic acid |
| CAS | 583-93-7 |
| Molekylformel | C7 H14 N2 O4 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | α,α'-Diaminopimelic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C7H14N2O4/c8-4(6(10)11)2-1-3-5(9)7(12)13/h4-5H,1-3,8-9H2,(H,10,11)(H,12,13) |
| LEDER | NC(CCCC(N)C(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2,6-diaminoheptanedioic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 190.2 |
| Formel vikt | 190.0954 |