Läs mer
2,6-Diaminopurin-2'-deoxiribisid, TRC
Produktkod. 30137651
Change view
Kvantitet:
25 mg
250 mg
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137651 25 mg
30007169 5 g
30008128 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30137651 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD41673525MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4546-70-7
Molekylformel C10H14N6O3
Molekylvikt (g/mol) 266.26
Synonym Adenosine, 2-amino-2'-deoxy-, 9H-Purine, 2,6-diamino-9-(2-deoxy-β-D-erythro-pentofuranosyl)- (7CI,8CI), 2-Amino-2'-deoxyadenosine, 2,6-Diamino-9-(2-deoxy-β-D-erythro-pentofuranosyl)purine, 2,6-Diamino-9-(2'-deoxy-β-D-ribofuranosyl)purine, 2,6-Diaminopurine deoxyriboside, 2,6-Diaminopurine-2'-deoxyriboside, 2-Amino-2'-desoxyadenosine, NSC 104303, 9-(2-Deoxy-β-D-erythro-pentofuranosyl)-9H-purin-2,6-diamine
LEDER Nc1nc(N)c2ncn([C@H]3C[C@H](O)[C@@H](CO)O3)c2n1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Diaminopurine-2'-deoxyriboside
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C10H14N6O3/c11-8-7-9(15-10(12)14-8)16(3-13-7)6-1-4(18)5(2-17)19-6/h3-6,17-18H,1-2H2,(H4,11,12,14,15)/t4-,5+,6+/m0/s1
Formel vikt 266.1127