Läs mer
2,6-diaminopurin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10544731 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10544731 5 g Glasflaska 5g
1 options
Produktkod. 10544731 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 295270050
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1904-98-9 | C5H6N6 | 150.14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 6-Diaminopurine
Namnnotering 98%
CAS 1904-98-9
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 302 °C
Färg Vitt till gult
Flampunkt >110 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C5H6N6
MDL-nummer MFCD00071537
Kvantitet 5 g
Merck Index 15, 2987
Synonym 2,6-diaminopurine, 9h-purine-2,6-diamine, 2-aminoadenine, 1h-purine-2,6-diamine, 2,6-diamino-9h-purine, purine, 2,6-diamino, purine-2,6-diyldiamine, unii-49p95bau4z, ccris 923, purine-2,6-diamine
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 2,38 g/L vatten (20 °C)
InChI-nyckel MSSXOMSJDRHRMC-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=NC2=C(N1)C(=NC(=N2)N)N
IUPAC-namn 7H-purin-2,6-diamin
Molekylvikt (g/mol) 150.14
PubChem CID 30976
ChEBI CHEBI:40235
Formel vikt 150.14
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver eller granulat
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,6-Diaminopurine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 2
Faroangivelser
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.