Läs mer
2,6-Diaminopurine Arabinoside, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,6-Diaminopurine Arabinoside |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14N6O4/c11-7-4-8(15-10(12)14-7)16(2-13-4)9-6(19)5(18)3(1-17)20-9/h2-3,5-6,9,17-19H,1H2,(H4,11,12,14,15)/t3-,5-,6+,9-/m1/s1 |
| Formel vikt | 282.1077 |
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?