Läs mer
2,6-Diaminopurin, Mikromol™
Beskrivning
2,6-Diaminopurin
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,6-Diaminopurine |
| CAS | 1904-98-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2,6-Diaminopurine |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C5 H6 N6 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 9H-Purine-2,6-diamine, 1H-Purine-2,6-diamine (9CI), Purine, 2,6-diamino- (8CI), 2,6-Diaminopurine, 2-Aminoadenine, NSC 743, SQ 21065 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6N6/c6-3-2-4(9-1-8-2)11-5(7)10-3/h1H,(H5,6,7,8,9,10,11) |
| LEDER | Nc1nc(N)c2nc[nH]c2n1 |
| IUPAC-namn | 9H-purin-2,6-diamin |
| Visa mer |