Läs mer
2,6-diaminopyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11445033
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11445033 500 g 500g
11435033 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11445033 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12295.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 141-86-6 | C5H7N3 | 109.132 g/mol
2,6-Diaminopyridine, används som en farmaceutisk mellanprodukt och en hårfärgningskopplare i oxidations/permanenta formuleringar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
2,6-Diaminopyridine, används som en farmaceutisk mellanprodukt och en hårfärgningsmedel i oxidation/permanenta formuleringar.
Löslighet Lösligt i vatten
180 g/L vid 20 °C, aceton, etanol, metanol, isopropanol, etylacetat.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 141-86-6
Molekylformel C5H7N3
Molekylvikt (g/mol) 109.132
MDL-nummer MFCD00006329
InChI-nyckel VHNQIURBCCNWDN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-diaminopyridine, 2,6-pyridinediamine, 2,6-diamino pyridine, pyridine, 2,6-diamino, dap amine, pyridine-2,6-diyldiamine, unii-k89ab8ckg6, ccris 6682, k89ab8ckg6, dsstox_cid_20127
PubChem CID 8861
IUPAC-namn pyridin-2,6-diamin
LEDER C1=CC(=NC(=C1)N)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Diaminopyridine
Smältpunkt 118°C to 121°C
Kokpunkt 288°C
Flampunkt 155°C (311°F)
Odör Unpleasant
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN2671
Beilstein 108513
Formel vikt 109.13
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.