Läs mer
2,6-diaminopyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10263563 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10263563 25 g Glasflaska 25g
10469020 100 g Glasflaska 100g
10530201 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10263563 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 112380250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 141-86-6 | C5H7N3 | 109.13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 141-86-6
Molekylformel C5H7N3
Molekylvikt (g/mol) 109.13
MDL-nummer MFCD00006329
InChI-nyckel VHNQIURBCCNWDN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-diaminopyridine, 2,6-pyridinediamine, 2,6-diamino pyridine, pyridine, 2,6-diamino, dap amine, pyridine-2,6-diyldiamine, unii-k89ab8ckg6, ccris 6682, k89ab8ckg6, dsstox_cid_20127
PubChem CID 8861
IUPAC-namn pyridin-2,6-diamin
LEDER C1=CC(=NC(=C1)N)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 6-Diaminopyridine
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 115°C to 123°C
Färg Beige till Brun-Grå
Kokpunkt 285°C
Flampunkt 155°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (C5H3N)(NH2)2
Kvantitet 25 g
Beilstein 22, I, 647
Löslighetsinformation Solubility in water: 9.9g/100 mL (20°C)
Formel vikt 109.13
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver eller flingor
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,6-Diaminopyridine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,6-Pyridinediamine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.