Läs mer
2,6-Diaminotoluene-alpha,alpha,alpha-d3, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,6-Diaminotoluene-d3 |
| CAS | 362049-58-9 |
| Molekylformel | C7 2H3 H7 N2 |
| Kvantitet | 0.05 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H10N2/c1-5-6(8)3-2-4-7(5)9/h2-4 H,8-9H2,1H3/i1D3 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])c1c(N)cccc1N |
| IUPAC-namn | 2-(trideuteriomethyl)benzene-1,3-diamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 125.19 |
| Formel vikt | 125.1032 g/mol |
| Procent renhet | 97 atom % D, min 98% Chemical Purity |