Läs mer
2,6-Diaminotoluene-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,6-Diaminotoluene-d3 |
| CAS | 362049-58-9 |
| Molekylformel | C7 2H3 H7 N2 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | 1,3-Benzenediamine, 2-(methyl-d3)- (9CI), 2-(Methyl-d3)-1,3-benzenediamine, 1,3-Diamino-2-(methyl-d3)benzene, 2,6-Diaminotoluene-d3, 2,6-Toluylenediamine-d3, 2-(Methyl-d3)-m-phenylenediamine, 2,6-Diaminotoluene-D3 (methyl-D3) |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10N2/c1-5-6(8)3-2-4-7(5)9/h2-4H,8-9H2,1H3/i1D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])c1c(N)cccc1N |
| IUPAC-namn | 2-(trideuteriomethyl)benzene-1,3-diamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 125.19 |
| Formel vikt | 125.1032 |