Läs mer
2,6-Diaminotoluene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,6-Diaminotoluene |
| CAS | 823-40-5 |
| Molekylformel | C7 H10 N2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Toluene-2,6-diamine (7CI,8CI), 2-Methyl-1,3-benzenediamine, 1,3-Diamino-2-methylbenzene, 2,6-Diamino-1-methylbenzene, 2,6-Diaminotoluene, 2,6-Toluylenediamine, 2,6-Tolylenediamine, 2-Methyl-1,3-phenylenediamine, 2-Methyl-m-phenylenediamine, NSC 147490 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10N2/c1-5-6(8)3-2-4-7(5)9/h2-4H,8-9H2,1H3 |
| LEDER | Cc1c(N)cccc1N |
| IUPAC-namn | 2-methylbenzene-1,3-diamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 122.17 |
| Formel vikt | 122.0844 |