Läs mer
2,6-Diazaspiro[3.3]heptan-2-karboxylsyra tert-butylesterhemioxalat, TRC
Produktkod. 30368374
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30368374 100 mg
1 options
Produktkod. 30368374 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD417620100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Diazaspiro[3.3]heptane-2-carboxylic Acid tert-Butyl Ester Hemioxalate
CAS 1041026-71-4
Molekylformel 2(C10H18N2O2) . C2H2O4
Kvantitet 100 mg
Synonym 2,6-Diazaspiro[3.3]heptane-2-carboxylic acid 1,1-dimethylethyl Ester Ethanedioate (2:1)
InChI formel InChI=1S/2C10H18N2O2.C2H2O4/c2*1-9(2,3)14-8(13)12-6-10(7-12)4-11-5-10;3-1(4)2(5)6/h2*11H,4-7H2,1-3H3;(H,3,4)(H,5,6)
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CC2(CNC2)C1.CC(C)(C)OC(=O)N3CC4(CNC4)C3.OC(=O)C(=O)O
Molekylvikt (g/mol) 486.6