Läs mer
2,6-dibrom-3-klor-4-fluoranilin, Thermo Scientific™
Produktkod. 10021424
Change view
Kvantitet:
25 g
50 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10021424 25 g Bärnstensfärgad glasflaska 25g
10016684 50 g Bärnstensfärgad glasflaska 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10021424 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB04528EB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 175135-09-8
Molekylformel C6H3Br2ClFN
Molekylvikt (g/mol) 303.353
InChI-nyckel PRZBEZGEEPNKRO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2736480
IUPAC-namn 2,6-dibrom-3-klor-4-fluoranilin
LEDER C1=C(C(=C(C(=C1Br)N)Br)Cl)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 6-dibromo-3-chloro-4-fluoroaniline
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 25 g
Synonym 3-chloro-2,6-dibromo-4-fluoroaniline, 2,6-dibromo-3-chloro-4-fluorobenzenamine, 1-chloro-2,6-dibromo-4-fluoroaniline, benzenamine, 2,6-dibromo-3-chloro-4-fluoro, benzenamine,2,6-dibromo-3-chloro-4-fluoro, pubchem2948, acmc-1c6hf, 2,6-dibromo-3-chloro-4-fluorophenylamine
Formel vikt 303.36
Procent renhet 97%