Läs mer
2,6-Dibromo-3-fluoropyridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,6-Dibromo-3-fluoropyridine |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H2Br2FN/c6-4-2-1-3(8)5(7)9-4/h1-2H |
| Formel vikt | 252.8538 |