Läs mer
2,6-Dibromo-4-chlorophenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,6-Dibromo-4-chlorophenol |
| CAS | 5324-13-0 |
| Molekylformel | C6H3Br2ClO |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H3Br2ClO/c7-4-1-3(9)2-5(8)6(4)10/h1-2,10H |
| LEDER | Oc1c(Br)cc(Cl)cc1Br |
| IUPAC-namn | 2,6-dibromo-4-chlorophenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 286.35 |
| Formel vikt | 283.8239 |