Läs mer
2,6-Dibromo-4-fluorophenol, 98+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11486516
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11486516 5 g 5g
11496516 25 g 25g
11406526 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11486516 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24782.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 344-20-7
Molekylformel C6H3Br2FO
Molekylvikt (g/mol) 269.895
MDL-nummer MFCD00002317
InChI-nyckel RRAZCUUOWIDAJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenol, 2,6-dibromo-4-fluoro, 2,6-dibromo-4-fluoro-phenol, pubchem2868, acmc-209i7j, ksc494q8h, emolecules 492569, 1-bromo-3,4,5-trifluorobezene, attercop-chm at113643, 2,6-dibromo-4-fluorophenol
PubChem CID 67654
IUPAC-namn 2,6-dibromo-4-fluorophenol
LEDER C1=C(C=C(C(=C1Br)O)Br)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Dibromo-4-fluorophenol
Smältpunkt 54°C to 56°C
Odör Phenol-like
Kvantitet 5 g
Beilstein 1868033
Formel vikt 269.91
Procent renhet ≥98%