Läs mer
2,6-Dibromo-4-isopropylaniline, 98%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,6-Dibromo-4-isopropylaniline |
| CAS | 10546-65-3 |
| Molekylformel | C9H11Br2N |
| MDL-nummer | MFCD00015475 |
| Kvantitet | 5 g |
| LEDER | NC1=C(Br)C=C(C(C)C)C=C1Br |
| Molekylvikt (g/mol) | 293.00 |
| Procent renhet | 98% |