Läs mer
2,6-Dibromo-4-methylaniline, 95%, BLD Pharm™
Produktkod. 31432491
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
31432491 25 g
31414430 5 g
31432187 500 g
31419219 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 31432491 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD1048825g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Dibromo-4-methylaniline
CAS 6968-24-7
Molekylformel C7H7Br2N
MDL-nummer MFCD00007641
Kvantitet 25 g
LEDER C1=C(C)C=C(C(=C1Br)N)Br
Molekylvikt (g/mol) 264.95
Procent renhet 95%