Läs mer
2,6-Dibrom-4-metylanilin, 98+%
Beskrivning
2,6-Dibrom-4-metylanilin används som kopplingsreagens vid spektrofotometrisk bestämning av karbaryl i olika miljöprover. Det var också under framställning av 2-brom-6-jod-4-metylanilin. 2,6-dibrom-4-metylanilin genomgår Suzuki-kopplingsreaktion med 2-dihydroxiboryl-3-metyl-2-cyklopenten-1-on under syntes av de dinukleära diklortitankomplexen. 2,6-Dibromo-4-metylanilin används också som en mellanprodukt för syntes av läkemedel, jordbrukskemikalier, färgämnen och andra organiska kemikalier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
2,6-Dibromo-4-methylanilin används som kopplingsreagens vid spektrofotometrisk bestämning av karbaryl i olika miljöprover. Det var också under framställning av 2-brom-6-jod-4-metylanilin. 2,6-dibrom-4-metylanilin genomgår Suzuki-kopplingsreaktion med 2-dihydroxiboryl-3-metyl-2-cyklopenten-1-on under syntes av de dinukleära diklortitankomplexen. 2,6-Dibromo-4-metylanilin används också som en mellanprodukt för syntes av läkemedel, jordbrukskemikalier, färgämnen och andra organiska kemikalier.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Noter
Stabil under vanliga förhållanden.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,6-Dibromo-4-methylaniline |
| Smältpunkt | 72 °C till 76 °C |
| Kvantitet | 25 g |
| Beilstein | 2085782 |
| Löslighetsinformation | Olöslig i vatten. |
| Formel vikt | 264.96 |
| Procent renhet | ≥98% |
Säkerhet och hantering
- 2,6-Dibromo-4-methylaniline
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- MIXTURE LIST-Contain: 2,6-Dibromo-4-methylaniline
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.