Läs mer
2,6-Dibrom-4-metylanilin, 98+%
Produktkod. 11443407
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11443407 100 g 100g
11433407 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11443407 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17184.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 6968-24-7 | C7H7Br2N | 264,948 g/mol
2,6-Dibrom-4-metylanilin används som kopplingsreagens vid spektrofotometrisk bestämning av karbaryl i olika miljöprover. Det var också under framställning av 2-brom-6-jod-4-metylanilin. 2,6-dibrom-4-metylanilin genomgår Suzuki-kopplingsreaktion med 2-dihydroxiboryl-3-metyl-2-cyklopenten-1-on under syntes av de dinukleära diklortitankomplexen. 2,6-Dibromo-4-metylanilin används också som en mellanprodukt för syntes av läkemedel, jordbrukskemikalier, färgämnen och andra organiska kemikalier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2,6-Dibromo-4-methylanilin används som kopplingsreagens vid spektrofotometrisk bestämning av karbaryl i olika miljöprover. Det var också under framställning av 2-brom-6-jod-4-metylanilin. 2,6-dibrom-4-metylanilin genomgår Suzuki-kopplingsreaktion med 2-dihydroxiboryl-3-metyl-2-cyklopenten-1-on under syntes av de dinukleära diklortitankomplexen. 2,6-Dibromo-4-metylanilin används också som en mellanprodukt för syntes av läkemedel, jordbrukskemikalier, färgämnen och andra organiska kemikalier.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Noter
Stabil under vanliga förhållanden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6968-24-7
Molekylformel C7H7Br2N
Molekylvikt (g/mol) 264.948
MDL-nummer MFCD00007641
InChI-nyckel ATDIROHVRVQMRO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dibromo-p-toluidine, 3,5-dibromo-4-aminotoluene, benzenamine, 2,6-dibromo-4-methyl, 2,6-dibromo-4-methyl aniline, 2,6-dibromo-4-methyl-phenylamine, 2,6-dibromo-4-methylphenylamine, 2,6-dibromo-4-methyl-benzenamine, pubchem2334, acmc-209oag, 2,6-dibromo-p-toludine
PubChem CID 81427
IUPAC-namn 2,6-dibrom-4-metylanilin
LEDER CC1=CC(=C(C(=C1)Br)N)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Dibromo-4-methylaniline
Smältpunkt 72 °C till 76 °C
Kvantitet 100 g
Beilstein 2085782
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 264.96
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.