Läs mer
2,6-Dibromo-4-methylaniline, 99%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10702621 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10702621 25 g Glass bottle 25g
1 options
Produktkod. 10702621 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 188570250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Dibromo-4-methylaniline
Namnnotering 99%
CAS 6968-24-7
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 73.0°C to 76.0°C
Färg Brown
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C7H7Br2N
MDL-nummer MFCD00007641
Kvantitet 25 g
Synonym 2,6-dibromo-p-toluidine, 3,5-dibromo-4-aminotoluene, benzenamine, 2,6-dibromo-4-methyl, 2,6-dibromo-4-methyl aniline, 2,6-dibromo-4-methyl-phenylamine, 2,6-dibromo-4-methylphenylamine, 2,6-dibromo-4-methyl-benzenamine, pubchem2334, acmc-209oag, 2,6-dibromo-p-toludine
InChI-nyckel ATDIROHVRVQMRO-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=CC(=C(C(=C1)Br)N)Br
IUPAC-namn 2,6-dibromo-4-methylaniline
Molekylvikt (g/mol) 264.94
PubChem CID 81427
Formel vikt 264.94
Procent renhet 99%
Fysisk form Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,6-Dibromo-4-methylaniline
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.