Läs mer
Alfa Aesar™ 2,6-Dibromo-4-nitroaniline, 97+%
Produktkod. 11477947
Change view
Kvantitet:
250g
Förpackningsstorlek:
250g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11477947 250g 250g
1 options
Produktkod. 11477947 Leverantör Alfa Aesar™ Leverantörsnummer A16603.30
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Dibromo-4-nitroaniline
CAS 827-94-1
Molekylformel C6H4Br2N2O2
MDL-nummer MFCD00007639
Kvantitet 250g
Beilstein 2110915
Synonym benzenamine, 2,6-dibromo-4-nitro, aniline, 2,6-dibromo-4-nitro, unii-gwi915pon9, gwi915pon9, 2,6-dibromo-4-nitro-aniline, 2,6-dibromo-4-nitrophenylamine, 2,6-dibromo-4-nitro-phenylamine, pubchem2330, dsstox_cid_31146, dsstox_gsid_52573
InChI-nyckel YMZIFDLWYUSZCC-UHFFFAOYSA-N
LEDER NC1=C(Br)C=C(C=C1Br)[N+]([O-])=O
IUPAC-namn 2,6-dibromo-4-nitroaniline
Molekylvikt (g/mol) 295.92
PubChem CID 13231
Formel vikt 295.92
Procent renhet ≥97%