Läs mer
2,6-Dibromo-4-nitrophenol, 98%
Produktkod. 11469733
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
250 g
Förpackningsstorlek:
100g
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11469733 100 g 100g
11459733 25 g 25g
11414070 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11469733 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12916.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 99-28-5 | C6H3Br2NO3 | 296.902 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 99-28-5
Molekylformel C6H3Br2NO3
Molekylvikt (g/mol) 296.902
MDL-nummer MFCD00007334
InChI-nyckel WBHYZUAQCSHXCT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dibromo-4-nitrophenol, phenol, 2,6-dibromo-4-nitro, 4-nitro-2,6-dibromophenol, 2,6-dibromo-4-nitro-phenol, pubchem3863, acmc-209sc6, wln: wnr dq ce ee, phenol,6-dibromo-4-nitro, 4-06-00-01366 beilstein handbook reference, 2,6-dibromo-4-nitro-phenolate
PubChem CID 7429
LEDER C1=C(C=C(C(=C1Br)O)Br)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Dibromo-4-nitrophenol
Smältpunkt ∼145°C (decomposition)
Kvantitet 100 g
Beilstein 1245050
Formel vikt 296.9
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.