Läs mer
2,6-Dibrom-4-(trifluorometoxi)bensenamin, TRC
Produktkod. 30136504
Change view
Kvantitet:
5 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136504 50 g
30010314 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30136504 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD42620050G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 88149-49-9
Molekylformel C7H4Br2F3NO
Molekylvikt (g/mol) 334.92
Synonym 2,6-Dibromo-4-trifluoromethoxyaniline
LEDER BrC1=C(N)C(Br)=CC(OC(F)(F)F)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Dibromo-4-(trifluoromethoxy)benzenamine
Kvantitet 50 g