Läs mer
2,6-dibrom-4-(trifluormetyl)anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10402114
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10402114 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10255994 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10402114 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SEW02789DA
Kemiska identifierare
CAS 72678-19-4
Molekylformel C7H4Br2F3N
Molekylvikt (g/mol) 318.919
MDL-nummer MFCD00068181
InChI-nyckel DRSMEHXBOXHXDX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 144565
IUPAC-namn 2,6-dibrom-4-(trifluormetyl)anilin
LEDER C1=C(C=C(C(=C1Br)N)Br)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 6-Dibromo-4-(trifluoromethyl)aniline
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Synonym 2,6-dibromo-4-trifluoromethyl aniline, 4-amino-3,5-dibromobenzotrifluoride, 2,6-dibromo-4-trifluoromethyl phenylamine, benzenamine,2,6-dibromo-4-trifluoromethyl, benzenamine, 2,6-dibromo-4-trifluoromethyl, pubchem2805, acmc-209ony, buttpark 29\06-99, 2,6-dibromo-4-trifluoromethyl-phenylamine
Formel vikt 318.92
Procent renhet 97%