Läs mer
2,6-Dibromo-4-(trifluoromethyl)aniline, 97%
Produktkod. 11392926
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11392926 5 g 5g
11382926 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11392926 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L10658.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 72678-19-4 | C7H4Br2F3N | 318.919 g/mol
Används vid enantio- och diastereoselektiv additionsbehandling.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Används vid enantio- och diastereoselektiv additionsbehandling.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 72678-19-4
Molekylformel C7H4Br2F3N
Molekylvikt (g/mol) 318.919
MDL-nummer MFCD00068181
InChI-nyckel DRSMEHXBOXHXDX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dibromo-4-trifluoromethyl aniline, 4-amino-3,5-dibromobenzotrifluoride, 2,6-dibromo-4-trifluoromethyl phenylamine, benzenamine,2,6-dibromo-4-trifluoromethyl, benzenamine, 2,6-dibromo-4-trifluoromethyl, pubchem2805, acmc-209ony, buttpark 29\06-99, 2,6-dibromo-4-trifluoromethyl-phenylamine
PubChem CID 144565
IUPAC-namn 2,6-dibrom-4-(trifluormetyl)anilin
LEDER C1=C(C=C(C(=C1Br)N)Br)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Dibromo-4-(trifluoromethyl)aniline
Smältpunkt 36°C to 40°C
Kokpunkt 64°C to 65°C (0.1 mmHg)
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 6314196
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 318.93
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.