Läs mer
2,6-Dibromo-N-chloro-p-benzoquinoneimine, 97%
Produktkod. 11925601 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11925601 25 g Glasflaska 25g
10341391 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11925601 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 406470250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 537-45-1 | C6H2Br2ClNO | 299.34 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 537-45-1
Molekylformel C6H2Br2ClNO
Molekylvikt (g/mol) 299.34
InChI-nyckel JYWKEVKEKOTYEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dibromoquinone-4-chloroimide, 2,6-dibromo-4-chloroimino cyclohexa-2,5-dienone, bqc reagent, 2,6-dibromoquinone-4-chlorimide, 2,6-dibromoquinone chlorimide, 2,6-dibromoquinone chloroimide, 2,6-dibromoquinone chloroimine, n-chloro-2,6-dibromoquinoneimine, 2,5-cyclohexadien-1-one, 2,6-dibromo-4-chloroimino, 2,6-dibromo-p-benzoquinone-4-chlorimine
PubChem CID 10835
IUPAC-namn 2,6-dibrom-4-kloroiminocyklohexa-2,5-dien-1-on
LEDER C1=C(C(=O)C(=CC1=NCl)Br)Br
Spécification
Kemiskt namn eller material 2, 6-Dibromo-N-chloro-p-benzoquinoneimine
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 76.0°C to 83.0°C
Färg Gul till ockra
Densitet 1.8100g/mL, 1.81
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (Iodometry)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 25 g
Merck Index 15,3031
Formel vikt 299.34
Procent renhet 97%
Fysisk form Powder or Fine Crystalline Needles
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,6-Dibromo-N-chloro-p-benzoquinoneimine
Mention d'avertissement
  • Fara
Catégorie de danger
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Samoreaktivne snovi in zmesi Vrsta C och D
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Mention de danger
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H242-Brandfarligt vid uppvärmning.
Conseils de prudence
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.