Läs mer
2,6-dibromanilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11334534
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11334534 2 g 2g
11344534 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11334534 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L01285.04
Request Bulk or Custom Format
CAS: 608-30-0 | C6H5Br2N | 250.92 g/mol
2,5-dibromanilin användes vid syntesen av 2,4,5-tribromanilin1. Det användes också som startreagens i den regioselektiva syntesen av 2-(3,4-dimetoxifenyl)-5-brombensotiazol.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2,5-dibromoanilin användes vid syntesen av 2,4,5-tribromanilin1. Det användes också som startreagens i den regioselektiva syntesen av 2-(3,4-dimetoxifenyl)-5-brombensotiazol.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med syror, Syraklorider, Syraanhydrider, Oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 608-30-0
Molekylformel C6H5Br2N
Molekylvikt (g/mol) 250.92
MDL-nummer MFCD00007638
InChI-nyckel XIRRDAWDNHRRLB-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine, 2,6-dibromo, 2,6-dibromophenylamine, 2,6-dibromobenzenamine, aniline, 2,6-dibromo, 2,6-dibromo-phenylamine, 2,6-dibromo-aniline, acmc-1aycf, 2,6-dibromoaniline, 2,6-dibromo-phenyl-amine, ksc356c3l
PubChem CID 69098
IUPAC-namn 2,6-dibromanilin
LEDER NC1=C(Br)C=CC=C1Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Dibromoaniline
Smältpunkt 79°C to 83°C
Kokpunkt 262°C to 264°C
Odör Characteristic
Kvantitet 2 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 2207094
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 250.93
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.