Läs mer
2,6-Dibromoanthracene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,6-Dibromoanthracene |
| CAS | 186517-01-1 |
| Molekylformel | C14H8Br2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H8Br2/c15-13-3-1-9-5-12-8-14(16)4-2-10(12)6-11(9)7-13/h1-8H |
| LEDER | Brc1ccc2cc3cc(Br)ccc3cc2c1 |
| IUPAC-namn | 2,6-dibromoanthracene |
| Molekylvikt (g/mol) | 336.02 |
| Formel vikt | 333.8993 |