Läs mer
2,6-Dibromonaphthalene-1,5-diol, 93%, BLD Pharm™
Produktkod. 31450935
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
25 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
31450935 25 g
31450441 1 g
31446051 5 g
31439680 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 31450935 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD1249625g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Dibromonaphthalene-1,5-diol
CAS 84-59-3
Molekylformel C10H6Br2O2
MDL-nummer MFCD00021473
Kvantitet 25 g
LEDER OC1=C2C=CC(Br)=C(O)C2=CC=C1Br
Molekylvikt (g/mol) 317.96
Procent renhet 93%