Läs mer
2,6-Dibromonaftalen, 99 %
Produktkod. 11352897
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11352897 1 g 1g
11362897 5 g 5g
11372897 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11352897 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L16134.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-08-2026
CAS: 13720-06-4 | C10H6Br2 | 285,97 g/mol
2,6-dibromonaftalen är ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel och jordbrukskemikalier. Det reagerar med hexylmagnesiumbromid och bildar 2,6-dihexylnaftalen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
2,6-dibromonaftalen är ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel och jordbrukskemikalier. Det reagerar med hexylmagnesiumbromid och bildar 2,6-dihexylnaftalen.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13720-06-4
Molekylformel C10H6Br2
Molekylvikt (g/mol) 285.97
MDL-nummer MFCD01026462
InChI-nyckel PJZDEYKZSZWFPX-UHFFFAOYSA-N
Synonym naphthalene, 2,6-dibromo, 2,6-dibromo-naphthalene, 2,6-dibromo naphthalene, 2.6-dibromonaphthalene, 2,6-?dibromonaphthalene, acmc-1c7c1, ksc490o3h, 2,6-dibromonaphthalene
PubChem CID 640591
IUPAC-namn 2,6-dibromonaftalen
LEDER BrC1=CC2=CC=C(Br)C=C2C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Dibromonaphthalene
Smältpunkt 162°C to 167°C
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 285.97
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.