Läs mer
2,6-Dibromonaftalen, 99 %
Produktkod. 15284764 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15284764 25 g Glasflaska 25g
15264764 1 g Glasflaska 1g
15274764 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15284764 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 449340250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-09-2026
CAS: 13720-06-4 | C10H6Br2 | 285,97 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13720-06-4
Molekylformel C10H6Br2
Molekylvikt (g/mol) 285.97
MDL-nummer MFCD01026462
InChI-nyckel PJZDEYKZSZWFPX-UHFFFAOYSA-N
Synonym naphthalene, 2,6-dibromo, 2,6-dibromo-naphthalene, 2,6-dibromo naphthalene, 2.6-dibromonaphthalene, 2,6-?dibromonaphthalene, acmc-1c7c1, ksc490o3h, 2,6-dibromonaphthalene
PubChem CID 640591
IUPAC-namn 2,6-dibromonaftalen
LEDER BrC1=CC2=CC=C(Br)C=C2C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 6-Dibromonaphthalene
Smältpunkt 162 °C till 167 °C
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig
Formel vikt 285.97
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.