Läs mer
2,6-Dibromophenol-3,4,5-d3, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,6-Dibromophenol ring-d3 |
| CAS | 1219803-14-1 |
| Molekylformel | C6 2H3 H Br2 O |
| Kvantitet | 0.1 g |
| Synonym | 2,6-Dibromophenol D3, 2,6-Dibromophenol (ring-D3), 2,6-Dibromophenol-3,4,5-D3, 2,6-Dibromo-3,4,5-trideuteriophenol D3 |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H4Br2O/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3,9 H/i1D,2 D,3 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c(Br)c(O)c(Br)c1[2 H] |
| IUPAC-namn | 2,6-dibromo-3,4,5-trideuteriophenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 254.92 |
| Formel vikt | 252.8817 g/mol |
| Visa mer |