Läs mer
2,6-Dibromophenol, 99%
Produktkod. 11493224
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11493224 25 g 25g
11473224 1 g 1g
11483224 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11493224 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10573.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 608-33-3 | C6H4Br2O | 251.91 g/mol
2,6-dibromfenol används vid framställning av 3,4,5-trimetoxibensaldehyd och 2-(2,6-dibromfenoxi)etylbromid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden 2,6-dibromfenol används vid framställning av
3,4,5-trimetoxibensaldehyd och 2-(2,6-dibromfenoxi)etylbromid.
Löslighet
Löslig i etanol och eter. Något lösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider och oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 608-33-3
Molekylformel C6H4Br2O
Molekylvikt (g/mol) 251.91
MDL-nummer MFCD00002152
InChI-nyckel SSIZLKDLDKIHEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenol, 2,6-dibromo, 2,6-dibromo-phenol, unii-27mip05eav, 2,6-dibromo-pheno, 27mip05eav, 2,6-bis bromanyl phenol, acmc-1au9i, 2,6-dibromophenol, ksc493e5t, 2,6-dibromophenol, analytical standard
PubChem CID 11847
ChEBI CHEBI:19391
IUPAC-namn 2,6-dibromfenol
LEDER OC1=C(Br)C=CC=C1Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Dibromophenol
Smältpunkt 53°C to 57°C
Kokpunkt 255°C to 256°C
Odör Phenol-like
Kvantitet 25 g
Beilstein 2043614
Löslighetsinformation Soluble in ethanol and ether. Slightly soluble in water.
Formel vikt 251.92
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.