Läs mer
2,6-Dibromophenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,6-Dibromophenol |
| CAS | 608-33-3 |
| Molekylformel | C6 H4 Br2 O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2,6-Dibromophenol, Phenol, 2,6-dibromo- (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), NSC 6214 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4Br2O/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3,9H |
| LEDER | Oc1c(Br)cccc1Br |
| IUPAC-namn | 2,6-dibromophenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 251.9 |
| Formel vikt | 249.8629 |