Läs mer
2,6-Dibromopyrazin, 95 %
Produktkod. 15478018
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15478018 1 g 1g
15488018 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15478018 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H61468.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 31-08-2026
CAS: 23229-25-6 | C4H2Br2N2 | 237,88 g/mol
2,6-Dibromopyrazin används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2,6-Dibromopyrazin används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet
Något löslig i vatten.
Anmärkningar
Förvaringstemperatur 2 - 4 °Cand Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 23229-25-6
Molekylformel C4H2Br2N2
Molekylvikt (g/mol) 237.88
MDL-nummer MFCD09834804
InChI-nyckel JXKQTRCEKQCAGH-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrazine, 2,6-dibromo, 2,6-dibromo-pyrazine, acmc-1cj6s, ksc201c7f
PubChem CID 20361700
IUPAC-namn 2,6-dibrompyrazin
LEDER BrC1=CN=CC(Br)=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Dibromopyrazine
Färg Vitt till brunt
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 237.88
Procent renhet 95%
Fysisk form Kristallin fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.