Läs mer
2,6-dibrompyridin, 97 %, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2, 6-Dibromopyridine |
| CAS | 626-05-1 |
| CAS Min % | 97.0 |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Molekylformel | C5H3Br2N |
| Linjär formel | (C5H3N)Br2 |
| MDL-nummer | MFCD00006223 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | pyridine, 2,6-dibromo, 2,6-dibromo-pyridine, 2,6-dibromo pyridine, 2,6dibromopyridine, 2,6-dibrompyridine, 2,6 dibromopyridine, 2.6-dibromopyridine, pubchem3204, 2, 6-dibromopyridine, acmc-209n5v |
| Visa mer |