Läs mer
2,6-Dibromopyridine, 98%
Produktkod. 11458356
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11458356 500 g 500g
11438356 25 g 25g
11448356 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11458356 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15397.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 626-05-1 | C5H3Br2N | 236.894 g/mol
2,6-dibrompyridin används som en tridentat kelatbildande ligand och vid bildning av makrocykler som innehåller terpyridindelen. Det används också för att producera 6-brom-2-metoxipyridin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2,6-dibrompyridin används som en tridentat kelatbildande ligand och i bildandet av makrocykler som innehåller terpyridindelen. Det används också för att producera 6-brom-2-metoxipyridin.
Löslighet
Löslig i het metanol. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel. Förvara på en sval plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 626-05-1
Molekylformel C5H3Br2N
Molekylvikt (g/mol) 236.894
MDL-nummer MFCD00006223
InChI-nyckel FEYDZHNIIMENOB-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine, 2,6-dibromo, 2,6-dibromo-pyridine, 2,6-dibromo pyridine, 2,6dibromopyridine, 2,6-dibrompyridine, 2,6 dibromopyridine, 2.6-dibromopyridine, pubchem3204, 2, 6-dibromopyridine, acmc-209n5v
PubChem CID 12274
IUPAC-namn 2,6-dibrompyridin
LEDER C1=CC(=NC(=C1)Br)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Dibromopyridine
Smältpunkt 117°C to 120°C
Kokpunkt 255°C
Flampunkt 213°C (415°F)
Odör Recognizable
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 108922
Löslighetsinformation Soluble in hot methanol. Insoluble in water.
Formel vikt 236.9
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.