Läs mer
2,6-Dibromopyridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,6-Dibromopyridine |
| CAS | 626-05-1 |
| Molekylformel | C5H3Br2N |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | NSC 613 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H3Br2N/c6-4-2-1-3-5(7)8-4/h1-3H |
| LEDER | Brc1cccc(Br)n1 |
| IUPAC-namn | 2,6-dibromopyridine |
| Molekylvikt (g/mol) | 236.89 |
| Formel vikt | 234.8632 |