Läs mer
2,6-Dibromokinon-4-kloroimid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,6-Dibromoquinone-4-chloroimide |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H2Br2ClNO/c7-4-1-3(10-9)2-5(8)6(4)11/h1-2H |
| Formel vikt | 296.8192 |