Läs mer
2,6-Dibromoquinone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,6-Dibromoquinone |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H2Br2O2/c7-4-1-3(9)2-5(8)6(4)10/h1-2H |