Läs mer
2,6-Dibromotoluene, 98+%
Produktkod. p-7081736
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Produktkod. 11483784
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A11832.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 69321-60-4 | C7H6Br2 | 249.93 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 69321-60-4
Molekylformel C7H6Br2
Molekylvikt (g/mol) 249.93
MDL-nummer MFCD00013524
InChI-nyckel OCSKCBIGEMSDIS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dibromotoluene, benzene, 1,3-dibromo-2-methyl, 1,3-dibromo-2-methyl-benzene, pubchem3926, acmc-1bagq, ksc493g1t, #, 2,6-dibromotoluene 1g
PubChem CID 34681
IUPAC-namn 1,3-dibrom-2-metylbensen
LEDER CC1=C(Br)C=CC=C1Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Dibromotoluene
Smältpunkt 2°C to 6°C
Densitet 1.812
Kokpunkt 112°C to 113°C (7 mmHg)
Brytningsindex 1.606
Kvantitet 1 g
Beilstein 3235502
Formel vikt 249.94
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.