Läs mer
2,6-diklor-1,3-bensotiazol, Thermo Scientific™
Produktkod. 10130792
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10130792 1 g 1g
10446862 10 g 10g
10644585 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10130792 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SB01025DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 3622-23-9
Molekylformel C7H3Cl2NS
Molekylvikt (g/mol) 204.068
InChI-nyckel QDZGJGWDGLHVNK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dichlorobenzothiazole, 2,6-dichlorobenzo d thiazole, benzothiazole, 2,6-dichloro, 2,6-dichloro-benzothiazole, 2,6-dichloro benzothiazole, pubchem17324, acmc-1adss, ksc490o9j
PubChem CID 77176
IUPAC-namn 2,6-diklor-1,3-bensotiazol
LEDER C1=CC2=C(C=C1Cl)SC(=N2)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 6-Dichloro-1, 3-benzothiazole
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 204.08
Procent renhet 97%