Läs mer
2,6-diklor-1,3-bensotiazol, Thermo Scientific™
Produktkod. 10644585
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10644585 25 g 25g
10130792 1 g 1g
10446862 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10644585 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SB01025EB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 3622-23-9
Molekylformel C7H3Cl2NS
Molekylvikt (g/mol) 204.068
InChI-nyckel QDZGJGWDGLHVNK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dichlorobenzothiazole, 2,6-dichlorobenzo d thiazole, benzothiazole, 2,6-dichloro, 2,6-dichloro-benzothiazole, 2,6-dichloro benzothiazole, pubchem17324, acmc-1adss, ksc490o9j
PubChem CID 77176
IUPAC-namn 2,6-diklor-1,3-bensotiazol
LEDER C1=CC2=C(C=C1Cl)SC(=N2)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 6-Dichloro-1, 3-benzothiazole
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 25 g
Formel vikt 204.08
Procent renhet 97%