Läs mer
2,6-Dichloro-1,4-benzoquinone, 97+%
Produktkod. 11471830
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11471830 25 g 25g
11461830 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11471830 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27542.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 697-91-6 | C6H2Cl2O2 | 176.98 g/mol
2,6-Dikloro-1,4-bensokinon är det lämpliga reagenset som används för att i en studie för att utvärdera diffusionskoefficienterna (D) för en familj av kinoner, nitroaromatiska föreningar, ferrocener och aromatiska kolväteföreningar, i acetonitril genom kronoampometri i enpotential.1 Det kan användas vid framställning av 2,3,5-triklor-1,4-dihydrokinon, 2,3,5-triklor-1,4-bensokinon och 2,6-diklor-1,4-dihydrokinon.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2,6-Dikloro-1,4-bensokinon är det lämpliga reagenset som används för att i en studie för att utvärdera diffusionskoefficienterna (D) för en familj av kinoner, nitroaromatiska föreningar, ferrocener och aromatiska kolväteföreningar, i acetonitril genom kronoampometri i enpotential.1 Det kan användas i framställningen av 2,3,5-triklor-1,4-dihydrokinon, 2,3,5-triklor-1,4-bensokinon och 2,6-diklor-1,4-dihydrokinon.
Löslighet
Olösligt i vatten. Löslighet i metanol (nästan transparens).
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från reduktionsmedel och oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 697-91-6
Molekylformel C6H2Cl2O2
Molekylvikt (g/mol) 176.98
MDL-nummer MFCD00037159
InChI-nyckel JCARTGJGWCGSSU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dichloro-1,4-benzoquinone, 2,6-dichloro-p-benzoquinone, 2,6-dichlorobenzoquinone, 2,6-dichloroquinone, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,6-dichloro, 2,6-dichloquinone, p-quinone, 2,6-dichloro, p-benzoquinone, 2,6-dichloro, 2,6-dichloro-2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, p-quinone,6-dichloro
PubChem CID 12771
IUPAC-namn 2,6-diklorcyklohexa-2,5-dien-1,4-dion
LEDER C1=C(C(=O)C(=CC1=O)Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Dichloro-1,4-benzoquinone
Smältpunkt 119°C to 121°C
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Insoluble in water. Solubility in methanol (almost transparency).
Formel vikt 176.98
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.