Läs mer
2,6-Dichloro-1,4-benzoquinone, TRC
Produktkod. 30135218
Cambia vista
Click to view available options
Kvantitet:
500 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Kvantitet
30135218 5 g
30135077 1 g
30008335 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30135218 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4320255G
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 697-91-6
Molekylformel C6 H2 Cl2 O2
Molekylvikt (g/mol) 176.985
Synonym 2,6-Dichloro-2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,6-Dichloro-p-benzoquinone, 2,6-Dichlorobenzoquinone, 2,6-Dichloroquinone, NSC 6211;
IUPAC-namn 2,6-dichlorocyclohexa-2,5-diene-1,4-dione
LEDER ClC1=CC(=O)C=C(Cl)C1=O
Specifica
Kemiskt namn eller material 2,6-Dichloro-1,4-benzoquinone
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C6H2Cl2O2/c7-4-1-3(9)2-5(8)6(4)10/h1-2H
Formel vikt 175.943
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.