Läs mer
2,6-Dichloro-3-cyano-4-methylpyridine, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11404237
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11404237 1 g 1g
11414237 5 g 5g
11424237 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11404237 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20346.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 875-35-4
Molekylformel C7H4Cl2N2
Molekylvikt (g/mol) 187.023
MDL-nummer MFCD00052633
InChI-nyckel LSPMHHJCDSFAAY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dichloro-4-methylnicotinonitrile, 2,6-dichloro-3-cyano-4-methylpyridine, 3-cyano-2,6-dichloro-4-methylpyridine, 3-cyano-2,6-dichloro-4-methyl pyridine, 3-pyridinecarbonitrile, 2,6-dichloro-4-methyl, 3-cyano-4-methyl-2,6-dichloropyridine, 2,6-dichloro-4-methyl-3-cyanopyridine, 2,6-dichloro-4-methylnicotinonitrile 3-cyano-2,6-dichloro-4-methylpyridine, pubchem15375, acmc-209qo9
PubChem CID 70131
IUPAC-namn 2,6-dichloro-4-methylpyridine-3-carbonitrile
LEDER CC1=CC(=NC(=C1C#N)Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Dichloro-3-cyano-4-methylpyridine
Smältpunkt 108°C to 112°C
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3439
Formel vikt 187.03
Procent renhet 97%